425575
2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinônimo(s):
2-Naphthyl triflate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
30-32 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7F3O3S/c12-11(13,14)18(15,16)17-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
chave InChI
MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)