Documentos Principais
40347
Sigma-Aldrich
Etanol
absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (vol.)
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
15101802
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
grau
absolute
Ensaio
≥99.8% (vol.)
Formulário
liquid
Certificado de análise (CofA)
specification on request
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de rodapé
1A distribuição e uso de álcool etílico na Suíça requer uma licença da Administração federal suíça de álcool.
greener alternative product
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Etanol for preparative purposes, absolute EMPLURA®, for extraction
Supelco
8.18760
Etanol
Ross B Mounsey et al.
Experimental neurology, 273, 36-44 (2015-08-06)
Parkinson's disease (PD) is a common chronic neurodegenerative disorder, usually of idiopathic origin. Symptoms including tremor, bradykinesia, rigidity and postural instability are caused by the progressive loss of dopaminergic neurons in the nigrostriatal region of the brain. Symptomatic therapies are
Cem Kuscu et al.
Nature biotechnology, 32(7), 677-683 (2014-05-20)
RNA-guided genome editing with the CRISPR-Cas9 system has great potential for basic and clinical research, but the determinants of targeting specificity and the extent of off-target cleavage remain insufficiently understood. Using chromatin immunoprecipitation and high-throughput sequencing (ChIP-seq), we mapped genome-wide
Gian Marco Leggio et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 39(8), 2017-2028 (2014-03-04)
Mesolimbic dopamine (DA) controls drug- and alcohol-seeking behavior, but the role of specific DA receptor subtypes is unclear. We tested the hypothesis that D3R gene deletion or the D3R pharmacological blockade inhibits ethanol preference in mice. D3R-deficient mice (D3R(-/-)) and
N Di Girolamo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(1), 157-169 (2014-06-27)
Stem cell (SC) division, deployment, and differentiation are processes that contribute to corneal epithelial renewal. Until now studying the destiny of these cells in a living mammal has not been possible. However, the advent of inducible multicolor genetic tagging and
Stefan Wieland et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(6), 2121-2130 (2013-10-15)
Approximately 50% of patients with chronic hepatitis C (CHC) have ongoing expression of interferon stimulated genes (ISGs) in the liver. It is unclear why this endogenous antiviral response is inefficient in eradicating the infection. Several viral escape strategies have been