396532
2,2,2-Trifluoroethanol-d3
≥99.5 atom % D
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99.5 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.05% water
water
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
p.e.
77-80 °C (lit.)
pf
−44 °C (lit.)
densidade
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2,6D
chave InChI
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.