177970
Pyridine-d5
"100%", ≥99.96 atom % D
Sinônimo(s):
Pentadeuteropyridine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99.96 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
liquid
Lim. expl.
0.34-6.3 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.05% water
water
índice de refração
n20/D 1.506 (lit.)
pH
8.5 (0.2 g/L)
p.e.
114.4 °C (lit.)
pf
-41 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Descrição geral
Produtos recomendados
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
17 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?