485616
Dodecylphosphorylcholine-d38
98 atom % D
Sinônimo(s):
Dodecylphosphocholine-d38
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pf
247-249 °C (lit.)
alteração de massa
M+38
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OC([2H])(C([N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])[2H])(OC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C17H38NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-21-23(19,20)22-17-15-18(2,3)4/h5-17H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2
chave InChI
QBHFVMDLPTZDOI-DHIOKLJKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?