Documentos
394009
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine
98%
Sinônimo(s):
(R)-(+)-N-Methyl-1-phenylethylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(CH3)NHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
135.21
Beilstein:
4350160
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D +70°, c = 2 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
pb
74-76 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN[C@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3/t8-/m1/s1
chave InChI
RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
Aplicação
Used to make asymmetric organometallic catalysts (e.g., for conjugate additions to enones).
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Tetrahedron Letters, 31, 965-965 (1990)