452823
(+)-Bis[(R)-1-phenylethyl]amine
99%
Sinônimo(s):
(+)-Bis[(R)-α-methylbenzyl]amine, [R-(R*,R*)]-(+)-Bis(α-methylbenzyl)amine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +199.0°, neat
pureza óptica
ee: ≥99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.5523 (lit.)
p.e.
86 °C/0.05 mmHg (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N[C@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16/h3-14,17H,1-2H3/t13-,14-/m1/s1
chave InChI
NXLACVVNHYIYJN-ZIAGYGMSSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- In the synthesis of β-amino acids.[1]
- In the preparation of chiral C(19)-C(26) and C(27)-C(32) moieties of scytophycin C.[2]
- To induce enantioselectivity in the deprotonation of prochiral ketones.[3]
- As a starting material for the synthesis of chiral phenolate ligands through Mannich condensation reaction.[4]
- In the synthesis of chiral phosphoramidite ligands.[5]
- To prepare chiral cyclic isoimidium salts, which are further used to synthesize chiral lactones through Diels-Alder reaction.[6]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?