M31104
α-Methylbenzylamine
99%
Sinônimo(s):
(±)-α-Methylbenzylamine, alpha-Methylbenzylamine, (±)-1-Phenylethylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.526 (lit.)
pb
185 °C/756 mmHg (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
chave InChI
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.