608238
D-Glucose-13C6,1,2,3,4,5,6,6-d7
99 atom % 13C, 77 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, D-Glucose-13C6,C-d7, Dextrose-13C6,C-d7
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
77 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
powder
atividade óptica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
peso molecular
191.47 by atom % calculation (99 atom % 13C; 77 atom % D)
pf
150-152 °C (lit.)
alteração de massa
M+13
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C](=O)[13C@]([2H])(O)[13C@@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1D,2+1D2,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
chave InChI
GZCGUPFRVQAUEE-VVZLUFAVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1