386790
Poly-L-aspartic acid sodium salt
average Mv 15,000-50,000
Sinônimo(s):
Poly(L-aspartic acid) sodium salt
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Produtos recomendados
peso molecular
average Mv 15,000-50,000
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(O)=O)C(=O)O[Na]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)