Documentos Principais
385468
Sigma-Aldrich
4-Nitroanthranilic acid
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3-2-(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
182.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
257 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)