278998
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
98%
Sinônimo(s):
5-Hydroxyanthranilic acid
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
247 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(O)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
chave InChI
HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?