Documentos Principais
382442
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(−)-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)-trans-2-propenoate
97%
Sinônimo(s):
Ethyl (R)-trans-3-(2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)propenoate, Ethyl (R)-trans-4,5-O-isopropylidene-4,5-dihydroxy-2-pentenoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
200.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −41°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C\[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C10H16O4/c1-4-12-9(11)6-5-8-7-13-10(2,3)14-8/h5-6,8H,4,7H2,1-3H3/b6-5+/t8-/m1/s1
chave InChI
GZVXALXOWVXZLH-HQZHTGGTSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)