237744
(S)-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 1,2-Isopropylidene-sn-glycerol, D-α,β-Isopropylideneglycerol, D-(+)-Solketal, D-1,2-O-isopropylidene-sn-glycerol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +13.5°, neat
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
82-83 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
ketal
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OC[C@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O3/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
chave InChI
RNVYQYLELCKWAN-YFKPBYRVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?