Documentos
728314
Sigma-Aldrich
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-β-D-glucopyranose hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucosamine, 2-Amino-2-deoxy-β-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H21NO9 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
383.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D 30.0±2.0°, c = 1 in H2O
composição
carbon, 42.9-44.7%
nitrogen, 3.4-3.9%
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@H](N)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H21NO9.ClH/c1-6(16)20-5-10-12(21-7(2)17)13(22-8(3)18)11(15)14(24-10)23-9(4)19;/h10-14H,5,15H2,1-4H3;1H/t10-,11-,12-,13-,14-;/m1./s1
chave InChI
BQLUYAHMYOLHBX-XAWYEFCRSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3