Documentos Principais
381802
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethoxybenzil
99%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 771,00
R$ 771,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 771,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4COCOC6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
270.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 771,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
82-84 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(c1)C(=O)C(=O)c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-5-11(9-13)15(17)16(18)12-6-4-8-14(10-12)20-2/h3-10H,1-2H3
chave InChI
PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
3,3′-Dimethoxybenzil is a benzyl derivative. Modelling of the structured thermal diffuse scattering from 3,3′-dimethoxybenzil has been reported.[1]
Aplicação
3,3′-Dimethoxybenzil may be used in the preparation of benzil derivatives.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Conformational Disorder Enhances Solubility and Photovoltaic Performance of a Thiophene-Quinoxaline Copolymer.
Wang E, et al.
Advanced Energy Materials, 3(6), 806-814 (2013)
Modelling dynamic disorder in 3, 3'-dimethoxybenzil, C16H14O4.
Goossens DJ, et al.
Proceedings of the 16th Australian Institute of Physics Congress (2005)