Documentos Principais
630012
Sigma-Aldrich
2,2′-Dichlorobenzil
97%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 951,00
R$ 951,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 951,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4COCOC6H4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
279.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 951,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
132-136 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H8Cl2O2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13(17)14(18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H
chave InChI
VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)