Documentos Principais
P57409
Sigma-Aldrich
2,2′-Pyridil
97%
Sinônimo(s):
Di-2-pyridylglyoxal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
212.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
154-156 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(=O)c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-11(9-5-1-3-7-13-9)12(16)10-6-2-4-8-14-10/h1-8H
chave InChI
PIINXYKJQGMIOZ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Farheen Fatima Khan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(41), 9737-9746 (2019-05-28)
In the recent years, there has been an emerging research interest in the domain of C-C bond-cleavage reactions. The present contribution deals with the redox-mediated dioxygen activation and C-C bond cleavage in a diruthenium complex [(acac)2 RuII (μ-L1)RuII (acac)2 ]
Rukhsana Anjum et al.
Inorganic chemistry, 58(20), 13709-13723 (2019-07-25)
A series of eight bis(thiosemicarbazone) ligands and 16 of their respective copper(II) and zinc(II) complexes containing a combination of hydrogen, methyl, pyridyl, phenyl, and/or ethyl substituents at the diimine position of the ligand backbone were synthesized and characterized. The objective