159611
4,4′-Dimethoxybenzil
98%
Sinônimo(s):
p-Anisil, Di-p-anisoyl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
132-134 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
chave InChI
YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?