328057
4,4′-Dibromobenzil
90%, technical grade
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
pf
224-226 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C14H8Br2O2/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(17)14(18)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8H
chave InChI
NYCBYBDDECLFPE-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?