338877
Antimony(V) chloride
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Antimony pentachloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>10.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.13 psi ( 55 °C)
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: antimony
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
92 °C/30 mmHg (lit.)
pf
2.8 °C (lit.)
densidade
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
chave InChI
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?