Documentos Principais
8.07839
Sigma-Aldrich
Antimony(III) fluoride
for synthesis
Sinônimo(s):
Antimony(III) fluoride, Antimony trifluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
F3Sb
Número CAS:
Peso molecular:
178.76
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
232-009-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
Nível de qualidade
Formulário
crystals
p.e.
376 °C/1013 hPa
pf
292 °C
solubilidade
4430 g/L (Hydrolysis)
densidade
4.38 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Sb+3].[F-].[F-].[F-]
InChI
1S/3FH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3