208353
Molybdenum(V) chloride
95%
Sinônimo(s):
Molybdenum pentachloride, Pentachloromolybdenum
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1.75 mmHg ( 25 °C)
131 mmHg ( 250 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Impurezas
<0.5% insoluble matter
pb
268 °C (lit.)
pf
194 °C (lit.)
densidade
2.928 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Mo](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Mo/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
chave InChI
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Descrição geral
Aplicação
- Condensation of nitrobenzene with alcohols and C-C coupling of alkenyllithium reagents.
- Direct amidation of benzylic alcohols with sulfonamides and carbamates.
It can also be used as aprecursor to synthesize alumina/molybdenum nanocomposites and methylenemolybdenumreagents for chemoselective carbonyl alkenation.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3