Documentos Principais
381012
Sigma-Aldrich
Tetrarhodium dodecacarbonyl
About This Item
Fórmula linear:
Rh4(CO)12
Número CAS:
Peso molecular:
747.74
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
adequação da reação
core: rhodium
reagent type: catalyst
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Rh].[Rh].[Rh].[Rh].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/12CO.4Rh/c12*1-2;;;;
chave InChI
LVGLLYVYRZMJIN-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Contains a trace amount of Rh6(CO)16
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4