Documentos Principais
237639
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(−)-2,3-Butanediol
97%
Sinônimo(s):
(2R,3R)-2,3-butanediol, (2R,3R)-butane-2,3-diol, (R,R)-2,3-butanediol, (R,R)-2,3-butylene glycol, (R,R)-butane-2,3-diol, D-(-)-2,3-Butanediol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 611,00
5 G
R$ 2.041,00
R$ 611,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 611,00
5 G
R$ 2.041,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein:
1718901
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 611,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]23/D −13.2°, neat
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
77.3-77.4 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
OWBTYPJTUOEWEK-QWWZWVQMSA-N
Descrição geral
(2R,3R)-(-)-2,3-Butanediol is a key building block in pharmaceutical industry.[1]
Aplicação
C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary,[2][3] building block,[4][5][6] and chiral ligand.[7][8] Cyclocondenses with ketones[9] for 13C NMR determination of optical purity.[10][11]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetoin analytical standard
Supelco
40127-U
Acetoin
1-Octanol suitable for HPLC, ≥99%
Sigma-Aldrich
293245
1-Octanol
1,4-Butanediol ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
493732
1,4-Butanediol
Raman optical activity of tartaric acid and related molecules.
Barron LD.
Tetrahedron, 34(5), 607-610 (1978)
Tetrahedron Asymmetry, 17, 993-993 (2006)
Synlett, 275-275 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4602-4602 (1993)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)