Documentos Principais
700940
Sigma-Aldrich
4-Aminopyrazole
95%
Sinônimo(s):
1H-Pyrazol-4-ylamine, 1H-Pyrazole-4-amine, 4-Amino-1H-pyrazole
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.020,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5N3
Número CAS:
Peso molecular:
83.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.020,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
pf
77-82 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H5N3/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,4H2,(H,5,6)
chave InChI
AXINVSXSGNSVLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Beat J Brüschweiler et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 88, 214-226 (2017-06-29)
Azo dyes represent the by far most important class of textile dyes. Their biotransformation by various skin bacteria may release aromatic amines (AAs) which might be dermally absorbed to a major extent. Certain AAs are well known to have genotoxic
Bradley O Elmore et al.
PloS one, 10(5), e0125027-e0125027 (2015-05-06)
Serum lipoproteins (LP) are increasingly being recognized as dual purpose molecules that contribute to both cholesterol homeostasis and host innate defense. In fact, very low LP levels are associated with increased risk of bacterial infection in critically ill patients. In