300349
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol
97%
Sinônimo(s):
(+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-2,3-Butanediol, (S,S)-2,3-Butanediol, Dextro-2,3-Butanediol, L-(+)-Butane-2,3-diol
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +13°, neat
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
179-182 °C (lit.)
densidade
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
chave InChI
OWBTYPJTUOEWEK-IMJSIDKUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?