Documentos Principais
380040
Sigma-Aldrich
Palladium(II) nitrate solution
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Palladium dinitrate solution, Palladous nitrate
About This Item
Fórmula linear:
Pd(NO3)2
Peso molecular:
230.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: palladium
concentração
10 wt. % in 10 wt. % nitric acid
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
densidade
1.118 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pd/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
chave InChI
GPNDARIEYHPYAY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)