Documentos
8.14573
Sigma-Aldrich
Palladium(II) nitrate dihydrate
40% Pd, for synthesis
Sinônimo(s):
Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd)
About This Item
Fórmula linear:
Pd(NO3)2 · 2 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
266.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-265-8
NACRES:
NA.22
product name
Palladium(II) nitrate dihydrate (40% Pd), for synthesis
Nível de qualidade
forma
powder
potência
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2NO3.2H2O.Pd/c2*2-1(3)4;;;/h;;2*1H2;/q2*-1;;;+2
chave InChI
JUBNUQXDQDMSKL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3