Documentos Principais
1.05813
Supelco
Magnesium matrix modifier
for graphite furnace AAS c(Mg) = 10.0 ± 0.2 g/l (Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O in HNO₃ ca. 17%)
Sinônimo(s):
Magnesium Enhancement Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
descrição
for inorganic trace analysis
técnica(s)
AAS: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.05 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
general analytical
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Ag (Silver): ≤ 0.000002 g/l
As (Arsenic): ≤ 0.00001 g/l
Cd (Cadmium): ≤ 0.000001 g/l
Pb (Lead): ≤ 0.00001 g/l
Se (Selenium): ≤ 0.0001 g/l
Tl (Thallium): ≤ 0.00001 g/l
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1