Documentos Principais
205788
Sigma-Aldrich
Palladium(II) sulfate
98%
Sinônimo(s):
Palladium(2+) sulfate, Palladous sulfate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 870,00
5 G
R$ 5.550,00
R$ 870,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 870,00
5 G
R$ 5.550,00
About This Item
Fórmula linear:
PdSO4
Número CAS:
Peso molecular:
202.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 870,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
for analytical purposes
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: palladium
p.e.
330 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pd++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pd/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
chave InChI
RFLFDJSIZCCYIP-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)