339881
Diamminedinitritoplatinum(II) solution
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
Sinônimo(s):
diamminebis(nitrito-κN) platinum
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: platinum
reagent type: catalyst
concentração
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
densidade
1.015 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
N[Pt](N)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pt/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
FAOUENTVTAXLPG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?