Documentos Principais
377090
Sigma-Aldrich
(−)-2,3-O-Isopropylidene-D-erythronolactone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
158.15
Beilstein:
1282952
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −118°, c = 1 in H2O
pf
67-69 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)O[C@@H]2COC(=O)[C@@H]2O1
InChI
1S/C7H10O4/c1-7(2)10-4-3-9-6(8)5(4)11-7/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
chave InChI
WHPSMBYLYRPVGU-RFZPGFLSSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Undergoes Aldol condensations with silyl ketene acetals.[1] Employed in spiroannulated carbohydrate synthesis.[2] Convergent syntheses of a hydroxylated indolizidine,[3] carbohydrate substituted benzoquinones,[4] and of the oxazole segment of calyculin[5] have been accomplished using this chiral synthon.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Perri, S.T. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2032-2032 (1989)
Tetrahedron, 50, 1111-1111 (1994)
Tetrahedron, 50, 3333-3333 (1994)
M.-P. Heitz et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 2591-2591 (1989)
A.B. Smith et al.
Tetrahedron Letters, 32, 4859-4859 (1991)