Documentos Principais
857297
Sigma-Aldrich
D-(+)-Ribonic γ-lactone
97%
Sinônimo(s):
D(+)-Ribono-1,4-lactone
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.088,00
R$ 1.088,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.088,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O5
Número CAS:
Peso molecular:
148.11
Beilstein:
82057
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.088,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]24/D +18°, c = 1 in H2O
pf
85-87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4-/m1/s1
chave InChI
CUOKHACJLGPRHD-BXXZVTAOSA-N
Aplicação
Important building block for chiral acyclics, cyclopentenones, and oxabicyclic systems.[1] Also employed in studies on nonlinear optical materials.[2]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aldrichimica Acta, 22, 49-49 (1989)
Chemistry of Materials, 5, 802-802 (1993)
High resolution gas chromatographic/real-time high resolution mass spectrometric identification of organic acids in human urine.
S Lewis et al.
Analytical chemistry, 51(8), 1275-1285 (1979-07-01)
Nucleosides. CXLVIII. Synthesis of 6-(beta-D-ribofuranosyl)picolinamide. A novel C-nucleoside from D-ribonolactone.
M M Kabat et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 36(2), 634-640 (1988-02-01)
P C Raveendranath et al.
Carbohydrate research, 253, 207-223 (1994-02-03)
A series of 3-C-alkyl- (and 3-C-phenyl-) 2,3-dideoxy-D-erythro-pentono-1,4-lactones, compounds which are important in the synthesis of modified nucleosides and antibiotic sugars, were synthesized from D-ribonolactone. By a route that proceeded via 5-O-protected D-ribonolactone, 5-O-protected 2,3-dideoxy-D-glycero-pent-2-enono-1,4-lactones were synthesized and reacted with R2CuLi