Documentos Principais
T38105
Sigma-Aldrich
p-Tolylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
4-Methylphenylacetic acid
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.140,00
R$ 1.140,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.140,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Beilstein:
2043528
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.140,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
p.e.
265-267 °C (lit.)
pf
88-92 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
GXXXUZIRGXYDFP-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)