148938
2-Iodopropane
contains copper as stabilizer, 99%
Sinônimo(s):
Isopropyl iodide
Ensaio
99%
forma
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.498 (lit.)
pb
88-90 °C (lit.)
pf
−90 °C (lit.)
densidade
1.703 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)I
InChI
1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
chave InChI
FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Iodopropane is used as an alkylating agent in the conversion of phenols, alcohols, oximes, carboxylic acids, and heteroatomic compounds (indoles, pyridines, purines, tetrazoles, pyrazoles, and amines) to give corresponding products.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup