Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.532 (lit.)
p.e.
80-82 °C/65 mmHg (lit.)
densidade
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccsc1
InChI
1S/C5H6OS/c1-6-5-2-3-7-4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
RFSKGCVUDQRZSD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?