106224
3-Bromothiophene
97%
Sinônimo(s):
3-Thienyl bromide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.591 (lit.)
p.e.
150 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccsc1
InChI
1S/C4H3BrS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
chave InChI
XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 3,3-Bithiophene via borylation followed by Suzuki coupling.[1]
- 3-Alkylthiophenes by NiDPPP++ catalyzed cross-coupling with Grignard reagents.[2]
- 3-Lithiothiophene by treating with n-butyllithium in hexane.[3]
- Derivatives of thienylenic α, ω−diformyl−α−oligothiophenes[4].
- N-(2-(3-bromothiophen-2-yl)phenyl)methanesulfonamides by coupling at the 2-position with N-arylmethanesulfonamides, mediated by iodobenzene diacetate (178721).[5]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?