Documentos Principais
368881
Sigma-Aldrich
Fast Red TR Salt
Dye content 15 %
Sinônimo(s):
Fast Red TR Salt hemi(zinc chloride) salt, 4-Chloro-2-methylbenzenediazonium salt, Azoic Diazo No. 11
Selecione um tamanho
25 G
R$ 454,00
R$ 454,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 454,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6Cl2N2 · 0.5 ZnCl2
Número CAS:
Peso molecular:
257.19
Número do índice de cores:
37085
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
R$ 454,00
Disponível para enviar em22 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 15%
λmax
284 nm
ε (coeficiente de extinção)
≥3000 at 281-287 nm in water at 0.006 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.Cc1cc(Cl)ccc1[N+]#N.Cc2cc(Cl)ccc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2.4ClH.Zn/c2*1-5-4-6(8)2-3-7(5)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
chave InChI
RIIVFDKBXXMYRL-UHFFFAOYSA-J
Descrição geral
Fast Red TR is a diazonium dye. It serves as a chromogenic substrate for alkaline phosphatase (AP), a common antibody conjugate widely used fin immunohistochemical applications.
Aplicação
Fast Red TR Salt hemi (zinc chloride) salt has been used in the preparation of staining solutions to stain TRACP (tartrate-resistant acid phosphatase). It is also used for the detection of alkaline phosphatase.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Effect of monoterpenes on the formation and activation of osteoclasts in vitro
Dolder S
Journal of Bone and Mineral Research, 21(4), 647-655 (2006)
Reliability of new poly (lactic-co-glycolic acid) membranes treated with oxygen plasma plus silicon dioxide layers for pre-prosthetic guided bone regeneration processes
Castillo-Dali G
Medicina Oral, patologia Oral y cirugia Bucal, 22(2), e242-e250 (2017)
Kessler C
Nonradioactive Labeling and Detection of Biomolecules (2012)
G Gundlach et al.
Journal of clinical chemistry and clinical biochemistry. Zeitschrift fur klinische Chemie und klinische Biochemie, 18(10), 603-610 (1980-10-01)
In the course of studies on the optimization of a method for the continuous determination of acid phosphatase, the coupling of 1-naphthol with fast-red-TR was investigated: 1. In the presence of detergents or protein, the detection reaction gives a linear
An improved in situ hybridization method for the detection of fish pathogens.
McCarthy UM, Urquhart KL, and Bricknell IR
Journal of Fish Diseases, 31(9), 669-677 (2008)