C5042
Cresyl Violet acetate
Dye content, ~70%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinônimo(s):
9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt
About This Item
Produtos recomendados
product name
Cresyl Violet acetate, certified by the Biological Stain Commission
grau
certified by the Biological Stain Commission
forma
powder
composição
Dye content, ~70%
cor
dark green
pf
140-143 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)=O.Nc1cc2OC3=CC(=N)C=CC3=Nc2c4ccccc14
InChI
1S/C16H11N3O.C2H4O2/c17-9-5-6-13-14(7-9)20-15-8-12(18)10-3-1-2-4-11(10)16(15)19-13;1-2(3)4/h1-8,17H,18H2;1H3,(H,3,4)
chave InChI
ORIKHDNZZCTIAD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3