Key Documents
366366
Sigma-Aldrich
(S)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
97%
Sinônimo(s):
L-Pyroglutaminol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
115.13
Beilstein:
80670
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +30°, c = 2 in ethanol
pf
79-80 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
HOBJEFOCIRXQKH-BYPYZUCNSA-N
Aplicação
Serves as a building block in the synthesis of (R)- and (S)-diaminovaleric acids and of 5-azasemicorrin bidentate nitrogen ligands for enantioselective catalysis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2158-2158 (1992)
Tetrahedron, 48, 2143-2143 (1992)