A2646
D-Arginine
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
D-Arginine, ≥98% (TLC)
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white to off-white
pf
226 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m1/s1
chave InChI
ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ppm1a(24666)
Descrição geral
Aplicação
- as an organic substrate to study the metabolic versatility of freshwater sedimentary archaea feeding on different organic carbon sources[2]
- to study its role in the inhibition of Pseudorabies virus (PRV) plaque formation by arginase[3]
- as a reference standard for chromatographic separation[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)