479179
(S)-(−)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
97%
Sinônimo(s):
(S)-β-Hydroxy-γ-butyrolactam
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]23/D −43°, c = 1 in ethanol
pf
156-159 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CNC(=O)C1
InChI
1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m0/s1
chave InChI
IOGISYQVOGVIEU-VKHMYHEASA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?