Documentos Principais
728543
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol tert-butyldimethylsilyl ether
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-(−)-α,α-Diphenylprolinol tert-butyldimethylsilyl ether, (S)-2-[(tert-Butyldimethylsiloxy)diphenylmethyl]pyrrolidine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.598,00
R$ 3.598,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.598,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H33NOSi
Número CAS:
Peso molecular:
367.60
Beilstein:
10368174
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.598,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H33NOSi/c1-22(2,3)26(4,5)25-23(21-17-12-18-24-21,19-13-8-6-9-14-19)20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,21,24H,12,17-18H2,1-5H3/t21-/m0/s1
chave InChI
YJFSFDYMOMREQP-NRFANRHFSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)