No data is available that characterizes the vapor pressure of this compound at or near 20 °C.
364681
2-(Trimethylsilyl)ethanethiol
95%
Sinônimo(s):
(2-Mercaptoethyl)trimethylsilane, BEST
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.454 (lit.)
p.e.
144-146 °C (lit.)
62-63 °C/43 mmHg (lit.)
densidade
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thiol
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CCS
InChI
1S/C5H14SSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
BCOLNMGFOWHFNI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
해당 물질의 증기압이 약 20도 정도에서 얼마일가요?
1 answer-