Documentos Principais
446203
Sigma-Aldrich
Dimethoxymethylvinylsilane
97%
Sinônimo(s):
Dimethoxymethylvinylsilane, Methyldimethoxyvinylsilane, Vinyldimethoxymethylsilane
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 432,00
100 ML
R$ 1.334,00
R$ 432,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 432,00
100 ML
R$ 1.334,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3Si(OCH3)2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
132.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 432,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
p.e.
106 °C (lit.)
densidade
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CO[Si](C)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O2Si/c1-5-8(4,6-2)7-3/h5H,1H2,2-4H3
chave InChI
ZLNAFSPCNATQPQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Dimethoxymethylvinylsilane may be used in the synthesis of polymethylvinylborosiloxanes (PMVBs) by direct polycondensation.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
37.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Alexander N Bugrov et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 33(5), 837-849 (2018-04-24)
Spherical nanoparticles of ZrO2 with 2 and 10 mol% EuO1.5 up to 20 nm size were prepared by the method of hydrothermal synthesis for luminescent functionalization of the polymer-inorganic nanocomposites based on poly(methyl methacrylate). Surface modification of oxide nanoparticles was carried out
Synthesis of hyperbranched polymethylvinylborosiloxanes and modification of addition-curable silicone with improved thermal stability.
Li L, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 27(12), 723-728 (2013)