Documentos Principais
422150
Sigma-Aldrich
Triphenylsilanethiol
98%
Sinônimo(s):
Mercaptotriphenylsilane
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.020,00
R$ 1.020,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.020,00
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3SiSH
Número CAS:
Peso molecular:
292.47
Beilstein:
2941369
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.020,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
pf
101-104 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16SSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
chave InChI
MQDRKELSDPESDZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Triphenylsilanethiol, also known as triphenylsilyl mercaptan, is an organosilicon compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis. It can be used as a reagent for palladium-catalyzed cross-coupling reactions, such as the Stille coupling and the Sonogashira coupling reactions.
Aplicação
Triphenylsilanethiol can be used as:      
  • A reactant to synthesis β-hydroxymercaptans or β-dihydroxysulfides by ring opening of epoxides.      
  • An additive in the selective C–H bond functionalization of widely available trialkylamine scaffolds.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron Letters, 34, 3363-3363 (1993)