Documentos Principais
362395
Sigma-Aldrich
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHC6H4NHNH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
186.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
203 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)c1ccc(NN)cc1
InChI
1S/C9H14N2.ClH/c1-7(2)8-3-5-9(11-10)6-4-8;/h3-7,11H,10H2,1-2H3;1H
chave InChI
LMFPPUVGWDZXMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Isopropylphenylhydrazine hydrochloride may be used in the preparation of 4-isopropylphenylhydrazine, via neutralization with NaOH.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ping Zhang et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 878(15-16), 1135-1144 (2010-04-13)
A reagent, 1-(4-isopropyl) phenyl-3-methyl-5-pyrazolone (PPMP) has been synthesized and used for high-performance liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (HPLC/ESI-MS) determination of pre-column labeled carbohydrates. Monosaccharides have been quantitatively converted into mono-PPMP-labeled derivatives with 28% aqueous ammonia as a catalyst at 80