Documentos Principais
114715
Sigma-Aldrich
Fenil-hidrazina
≥99%
Sinônimo(s):
Phenylhydrazinium chloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5NHNH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
144.60
Beilstein:
3594958
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
solid
Ensaio:
≥99%
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
solid
pf
250-254 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL
grupo funcional
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NNc1ccccc1
InChI
1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
chave InChI
JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O cloridrato de fenil-hidrazina é usado no exame de fosforilação de tirosina da proteína tirosina-quinase Janus (JAKs) nas células eritroblastoides normais responsivas a EPO de camundongos anêmicos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O cloridrato de fenil-hidrazina causa hemólise aguda quando injetado por via intraperitonial em camundongos do tipo selvagem e knockout para Hp e Hx. Ele suprime a atividade residual da peroxidase de rábano (HRP) em cortes de tecidos de animais.
Nota de preparo
50 mg de cloridrato de fenil-hidrazina são dissolvidos em 1 ml de água para produzir uma solução transparente, amarelo muito claro.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Phenylhydrazine as inhibitor of horseradish peroxidase for use in immunoperoxidase procedures.
W Straus
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 20(11), 949-951 (1972-11-01)
Clinton Stewart et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 22(1), 612-629 (2019-12-10)
Cyclophosphamide is widely used to treat children with medulloblastoma; however, little is known about its brain penetration. We performed cerebral microdialysis to characterize the brain penetration of cyclophosphamide (130 mg/kg, IP) and its metabolites [4-hydroxy-cyclophosphamide (4OH-CTX) and carboxyethylphosphoramide mustard (CEPM)]
Y Yamamura et al.
Molecular and cellular biology, 18(3), 1172-1180 (1998-03-06)
Abnormal erythropoietin (EPO)-independent cell growth is induced after infection of erythroid progenitor cells with a polycythemic strain of Friend virus (FVp). Binding of its Env-related glycoprotein (gp55) to the EPO receptor (EPOR) mimics the activation of the EPOR with EPO.
Emanuela Tolosano et al.
Blood, 100(12), 4201-4208 (2002-10-24)
Intravascular hemolysis is associated with several pathologic conditions that include hemoglobinopathies, trauma, malaria, and bacterial infections. Among plasma-protective proteins against oxidative damage caused by red blood cell rupture, haptoglobin and hemopexin are thought to play a crucial role. Haptoglobin and
Jason S Nagati et al.
PloS one, 14(11), e0225105-e0225105 (2019-11-15)
The response to environmental stresses by eukaryotic organisms includes activation of protective biological mechanisms, orchestrated in part by transcriptional regulators. The tri-member Hypoxia Inducible Factor (HIF) family of DNA-binding transcription factors include HIF-2, which is activated under conditions of oxygen