Documentos Principais
152137
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
95%
Sinônimo(s):
(4-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Methoxyphenyl)hydrazine monohydrochloride, (p-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, (p-Methoxyphenyl)hydrazinium chloride, 1-(p-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, N-(4-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, [4-(Methyloxy)phenyl]hydrazine monohydrochloride, p-Anisylhydrazine hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4NHNH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
174.63
Beilstein:
3566583
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
95%
Nível de qualidade
Ensaio
95%
pf
160-162 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1ccc(NN)cc1
InChI
1S/C7H10N2O.ClH/c1-10-7-4-2-6(9-8)3-5-7;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
chave InChI
FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride was used in the preparation of 5-cyano-3-(5-methoxy-2-methylindol-3-yl)-1,2,4-thiadiazole.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
T Iwakawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(1), 160-162 (2000-03-08)
Treatment of 3-acetonyl-5-cyano-1,2,4-thiadiazole (1) with 4-methyl or 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride provided 5-cyano-3-(2,5-dimethylindol-3-yl)-1,2,4-thiadiazole (2) or 5-cyano-3-(5-methoxy-2-methylindol-3-yl)-1,2,4-thiadiazole (3) as the sole product, respectively. In contrast, treatment of 1 with phenylhydrazine hydrochloride resulted in the formation of 5-cyano-3-(2-methylindol-3-yl)-1,2,4-thiadiazole (4) and the unexpected 5-cyano-3-(3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl)-1,2,4-thiadiazole (5).